Imprimer
Acide 4-(indole-3-yl)butyrique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
I0026-25G I0026-5G
TCIAI0026-25GEA 78.1 EUR
TCIAI0026-25G TCIAI0026-5G
Acide 4-(indole-3-yl)butyrique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 4-(indole-3-yl)butyrique
Formule: C₁₂H₁₃NO₂
Point de fusion: 121…126 °C
Densité: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005664
Numéro CAS: 133-32-4
EINECS: 205-101-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,04965
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a399bce98569fddcdd365acc819b2f5156a3823&vid=1a399bce98569fddcdd365acc819b2f5156a3823&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 126.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency