Imprimer
Bleu de bromothymol
Fournisseur: TCI
B0657-1G B0657-25G
TCIAB0657-1GEA 24.2 EUR
TCIAB0657-1G TCIAB0657-25G
Bleu de bromothymol
Bleu de bromothymol
Formule: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Point de fusion: 204…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005872
Numéro CAS: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Merck Index: 14,01445
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e008f533cea36397aba217ea6b3fcaa9aea0fe0&vid=3e008f533cea36397aba217ea6b3fcaa9aea0fe0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light red to Red to Purple powder to crystal
Lambda max. 613.0 to 617.0 nm (pH 8.0 buffer sol.)
Absorbance min. 0.230 (5mg/L, pH 8.0 buffer sol., 613.0 to 617.0 nm)
Transition interval (pH) (yellow)6.0 to 7.6 (blue)