Imprimer
(±)-3-Méthyl-2-butanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0171-25ML M0171-500ML
TCIAM0171-25MLEA 19.8 EUR
TCIAM0171-25ML TCIAM0171-500ML
(±)-3-Méthyl-2-butanol ≥98.0% (par GC)
(±)-3-Méthyl-2-butanol
Formule: C₅H₁₂O
Point d'ébullition: 112°C
Point de fusion: –117 °C
Densité: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 39°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004527
Numéro CAS: 598-75-4
EINECS: 209-950-2
ONU: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 14,06031
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecbd74b942cda46c79a64a04a258f3a246bd6a3&vid=4ecbd74b942cda46c79a64a04a258f3a246bd6a3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %