Alcool isoamylique 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
Isopentyl alcohol, iso-Pentanol, 3-Methyl-1-butanol, 3-Methylbutanol
I0289-25ML
I0289-500ML
TCIAI0289-25MLEA
20.9
EUR
TCIAI0289-25ML
TCIAI0289-500ML
Alcool isoamylique 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Alcool isoamylique
Formule:
(CH₃)₂CHCH₂CH₂OH MW: 88.15 g/mol Point d'ébullition: 132°C Point de fusion: -117 Point d'éclair: 46°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002934 Numéro CAS: 123-51-3 EINECS: 204-633-5 ONU: 1105 ADR: 3 III Merck Index: 14,05195 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |