Imprimer
Acide 3-iodo-p-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
I0707-25G I0707-5G
TCIAI0707-25GEA 242 EUR
TCIAI0707-25G TCIAI0707-5G
Acide 3-iodo-p-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-iodo-p-toluique
Formule: C₈H₇IO₂
MW: 262.05 g/mol
Point d'ébullition: 329
Numéro MDL: MFCD00010392
Numéro CAS: 82998-57-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f21a9d8253b8879e092fe51042e8bb42906129d&vid=5f21a9d8253b8879e092fe51042e8bb42906129d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 207.0 to 212.0 deg-C