Imprimer
5-Chloro-2-nitrobenzamide ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1978-25G C1978-5G
TCIAC1978-25GEA 515 EUR
TCIAC1978-25G TCIAC1978-5G
5-Chloro-2-nitrobenzamide ≥90.0% (par GC)
5-Chloro-2-nitrobenzamide
Formule: C₇H₅ClN₂O₃
Numéro MDL: MFCD00017509
Numéro CAS: 40763-96-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f4f53af4b57b581b34bd88d047f477b906217c5&vid=6f4f53af4b57b581b34bd88d047f477b906217c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %