Acide 3-bromopropionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
3-Bromopropanoic acid
B0645-25G
B0645-500G
B0645-100G
TCIAB0645-25GEA
17.6
EUR
TCIAB0645-25G
TCIAB0645-500G
TCIAB0645-100G
Acide 3-bromopropionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-bromopropionique
Formule:
BrH₂CCH₂COOH Point d'ébullition: 142°C Point de fusion: 60 °C Densité: 1,48 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002763 Numéro CAS: 590-92-1 EINECS: 209-694-1 ONU: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 14,01433 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 61.0 to 64.0 deg-C |