Imprimer
5-Bromo-2-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-picoline, 3-Bromo-6-picoline
B2572-1G B2572-5G
TCIAB2572-1GEA 36.3 EUR
TCIAB2572-1G TCIAB2572-5G
5-Bromo-2-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-méthylpyridine
Formule: C₆H₆BrN
MW: 172.02 g/mol
Point d'ébullition: 74°C
Numéro MDL: MFCD00661170
Numéro CAS: 3430-13-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82f6ef7688ba6a9e8ab24155cb9673cf564a5241&vid=82f6ef7688ba6a9e8ab24155cb9673cf564a5241&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 34.0 to 38.0 deg-C