Imprimer
3-Bromo-5-méthylpyridine 98,0 GC, T
Fournisseur: TCI
Attention
B3724-1G B3724-5G
TCIAB3724-1GEA 37.4 EUR
TCIAB3724-1G TCIAB3724-5G
3-Bromo-5-méthylpyridine 98,0 GC, T
3-Bromo-5-méthylpyridine
Formule: C₆H₆BrN
MW: 172.02 g/mol
Point d'ébullition: 110°C
Point d'éclair: 91°C
Numéro MDL: MFCD01646141
Numéro CAS: 3430-16-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=940478d5b7f425863a7c710cc3983c399b246ae1&vid=940478d5b7f425863a7c710cc3983c399b246ae1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %