Acide 3-bromo-5-fluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
B3782-1G
B3782-5G
TCIAB3782-1GEA
35.2
EUR
TCIAB3782-1G
TCIAB3782-5G
Acide 3-bromo-5-fluorobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-bromo-5-fluorobenzoïque
Formule:
C₇H₄BrFO₂ MW: 219.01 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD01569540 Numéro CAS: 176548-70-2 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 142.0 to 146.0 deg-C |