Imprimer
3-Bromo-4-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Bromo-4-picoline
B2831-1G B2831-25G B2831-5G
TCIAB2831-1GEA 17.6 EUR
TCIAB2831-1G TCIAB2831-25G TCIAB2831-5G
3-Bromo-4-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Bromo-4-méthylpyridine
Formule: C₆H₆BrN
MW: 172.02 g/mol
Point d'ébullition: 76°C
Point d'éclair: 79°C
Numéro MDL: MFCD00082592
Numéro CAS: 3430-22-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=873e8e6c62eda8ec7f7da4de39dc70f7d317d1c1&vid=873e8e6c62eda8ec7f7da4de39dc70f7d317d1c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %