Imprimer
3-Bromo-2-méthoxypyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B3737-1G B3737-5G
TCIAB3737-1GEA 17.6 EUR
TCIAB3737-1G TCIAB3737-5G
3-Bromo-2-méthoxypyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Bromo-2-méthoxypyridine
Formule: C₆H₆BrNO
Point d'éclair: 93°C
Numéro MDL: MFCD03095349
Numéro CAS: 13472-59-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=306d7bc59054088b269c8e9d275b990f96dd8778&vid=306d7bc59054088b269c8e9d275b990f96dd8778&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %