Acide α,α,α-trifluoro-m-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
3-(Trifluoromethyl)benzoic acid
T1034-25G
T1034-5G
TCIAT1034-25GEA
88
EUR
TCIAT1034-25G
TCIAT1034-5G
Acide α,α,α-trifluoro-m-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide α,α,α-trifluoro-m-toluique
Formule:
C₈H₅F₃O₂ Point d'ébullition: 126°C Point de fusion: 106 °C Densité: 1,371 g/cm³ (25 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002519 Numéro CAS: 454-92-2 EINECS: 207-230-2 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Methanol | almost transparency |
Melting point | 104.0 to 107.0 deg-C |