Imprimer
3,4,5-Trichloropyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T2714-25G T2714-5G
TCIAT2714-25GEA 294 EUR
TCIAT2714-25G TCIAT2714-5G
3,4,5-Trichloropyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,4,5-Trichloropyridine
Formule: C₅H₂Cl₃N
MW: 182.44 g/mol
Point d'ébullition: 215°C
Numéro MDL: MFCD00051685
Numéro CAS: 33216-52-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=82b462ab5d0cd6ba5a79db9bede902922f1e1f5f&vid=82b462ab5d0cd6ba5a79db9bede902922f1e1f5f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point gt. 71.0 to 75.0 deg-C