Imprimer
Acide 3,3-diméthylbutyrique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,3-Dimethylbutanoic acid, tert-Butylacetic acid
B0826-25ML B0826-500ML
TCIAB0826-25MLEA 34.1 EUR
TCIAB0826-25ML TCIAB0826-500ML
Acide 3,3-diméthylbutyrique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3,3-diméthylbutyrique
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116.16 g/mol
Point d'ébullition: 185
Point de fusion: 7
Densité: 0.9303
Point d'éclair: 89°C
Numéro MDL: MFCD00002715
Numéro CAS: 1070-83-3
EINECS: 213-982-2
ONU: 3265
ADR: 8 III
Merck Index: 14,01538
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c47b41a03f91d4fcecbb9de6cd543861002c50dc&vid=c47b41a03f91d4fcecbb9de6cd543861002c50dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %