Imprimer
2-Méthylimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Methyl-1H-imidazole
M0345-25G M0345-500G M0345-100G
TCIAM0345-25GEA 18.7 EUR
TCIAM0345-25G TCIAM0345-500G TCIAM0345-100G
2-Méthylimidazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Méthylimidazole
Formule: C₄H₆N₂
Point d'ébullition: 267 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 130…133 °C
Densité: 0,99 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 155 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005190
Numéro CAS: 693-98-1
EINECS: 211-765-7
ONU: 3263
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6fdc98018da9047d0e67089ec2e54fc4c109446&vid=c6fdc98018da9047d0e67089ec2e54fc4c109446&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency