Imprimer
2-Méthyl-2-pentanol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M1178-25ML M1178-5ML
TCIAM1178-25MLEA 150 EUR
TCIAM1178-25ML TCIAM1178-5ML
2-Méthyl-2-pentanol ≥96.0% (par GC)
2-Méthyl-2-pentanol
Formule: C₆H₁₄O
Point d'ébullition: 122°C
Point de fusion: –107 °C
Densité: 0,8262 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 30°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004485
Numéro CAS: 590-36-3
EINECS: 209-681-0
ONU: 2560
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9790aae0d4a18a3d09a008585a59fdf90e219e9&vid=b9790aae0d4a18a3d09a008585a59fdf90e219e9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %