Imprimer
2-Méthyl-2-butanol 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: tert-Amyl alcohol, tert-Pentyl alcohol, tert-Pentanol
P0059-25ML P0059-500ML
TCIAP0059-25MLEA 18.7 EUR
TCIAP0059-25ML TCIAP0059-500ML
2-Méthyl-2-butanol 98,0 GC_ASSAY_METHOD
2-Méthyl-2-butanol
Formule: C₅H₁₂O
MW: 88.15 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Point de fusion: –8°C
Point d'éclair: 41°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004478
Numéro CAS: 75-85-4
EINECS: 200-908-9
ONU: 1105
ADR: 3 III
Merck Index: 14,07140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03fde66e1038be2cbe53d356aa2d04b16d7d6419&vid=03fde66e1038be2cbe53d356aa2d04b16d7d6419&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %