Imprimer
(±)-2-Méthyl-1-pentanol 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methylamyl alcohol, 2-Methyl-1-pentanol, 2-Propylpropanol
M0192-25ML M0192-500ML
TCIAM0192-25MLEA 27.5 EUR
TCIAM0192-25ML TCIAM0192-500ML
(±)-2-Méthyl-1-pentanol 98,0 GC_ASSAY_METHOD
(±)-2-Méthyl-1-pentanol
Formule: C₆H₁₄O
MW: 102.18 g/mol
Point d'ébullition: 148°C
Point de fusion: 0
Point d'éclair: 41°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004745
Numéro CAS: 105-30-6
EINECS: 203-285-1
ONU: 1987
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e9e676c4a34828fe2fd46a3d9c0a280ff39d08f&vid=3e9e676c4a34828fe2fd46a3d9c0a280ff39d08f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %