Imprimer
Ether monométhylique de l'éthylèneglycol (2-Méthoxyéthanol) 99,0 GC_ASSAY_METHOD Stabilised
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Ethylene glycol monomethyl ether
Stabilization: BHT
M0111-25ML M0111-500ML
TCIAM0111-25MLEA 18.7 EUR
TCIAM0111-25ML TCIAM0111-500ML
Ether monométhylique de l'éthylèneglycol (2-Méthoxyéthanol) 99,0 GC_ASSAY_METHOD Stabilised
Ether monométhylique de l'éthylèneglycol (2-Méthoxyéthanol)
Formule: C₃H₈O₂
MW: 76.1 g/mol
Point d'ébullition: 124°C
Point de fusion: –85°C
Point d'éclair: 41°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002867
Numéro CAS: 109-86-4
EINECS: 203-713-7
ONU: 1188
ADR: 3 III
Merck Index: 14,06038
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=882c6667bc46c4b6be783f62812f17ef82c9ceeb&vid=882c6667bc46c4b6be783f62812f17ef82c9ceeb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %