Imprimer
2-Fluoro-5-iodopyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0523-1G F0523-5G
TCIAF0523-1GEA 26.4 EUR
TCIAF0523-1G TCIAF0523-5G
2-Fluoro-5-iodopyridine ≥98.0% (par GC)
2-Fluoro-5-iodopyridine
Formule: C₅H₃FIN
Numéro MDL: MFCD03095301
Numéro CAS: 171197-80-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a88aff3fcff2f4598bdea8809aa59cec19ecd669&vid=a88aff3fcff2f4598bdea8809aa59cec19ecd669&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 32.0 to 37.0 deg-C