Imprimer
Acide 2-éthylhexanoïque ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Ethylhexanoic acid
E0120-25ML E0120-500ML
TCIAE0120-25MLEA 17.6 EUR
TCIAE0120-25ML TCIAE0120-500ML
Acide 2-éthylhexanoïque ≥99.0% (par GC)
Acide 2-éthylhexanoïque
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144.21 g/mol
Point d'ébullition: 228°C
Point de fusion: -82.8
Point d'éclair: 120°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002675
Numéro CAS: 149-57-5
EINECS: 205-743-6
ONU: 3265
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01e32d8af2c10f46a61bcd5f310cc6f10ff96d10&vid=01e32d8af2c10f46a61bcd5f310cc6f10ff96d10&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %