Imprimer
Acide 2-éthylbutyrique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
E0070-25ML E0070-500ML
TCIAE0070-25MLEA 17.6 EUR
TCIAE0070-25ML TCIAE0070-500ML
Acide 2-éthylbutyrique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-éthylbutyrique
Formule: C₆H₁₂O₂
Point d'ébullition: 193°C
Point de fusion: –14 °C
Densité: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 94°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002670
Numéro CAS: 88-09-5
EINECS: 201-796-4
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03110
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=47ab08c3f3578e74ca45e2e5e21e0b51dedacd1a&vid=47ab08c3f3578e74ca45e2e5e21e0b51dedacd1a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %