Imprimer
Chlorure de 2-chlorobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: o-Chlorobenzoyl chloride
C0140-25ML C0140-500ML C0140-100ML
TCIAC0140-25MLEA 18.7 EUR
TCIAC0140-25ML TCIAC0140-500ML TCIAC0140-100ML
Chlorure de 2-chlorobenzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2-chlorobenzoyle
Formule: C₇H₄Cl₂O
MW: 175.01 g/mol
Point d'ébullition: 230°C
Point de fusion: -4
Point d'éclair: 124°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000660
Numéro CAS: 609-65-4
EINECS: 210-194-0
ONU: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bdcb5e4ea00b64763dda2193141ca1ac7c0a2f06&vid=bdcb5e4ea00b64763dda2193141ca1ac7c0a2f06&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %