Imprimer
2-Chloro-5-fluoropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2270-1G C2270-5G
TCIAC2270-1GEA 19.8 EUR
TCIAC2270-1G TCIAC2270-5G
2-Chloro-5-fluoropyridine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-5-fluoropyridine
Formule: C₅H₃ClFN
Point d'ébullition: 74°C
Point d'éclair: 42°C
Numéro MDL: MFCD03095332
Numéro CAS: 31301-51-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc087f29f59e950760d0e6a9913e1896ad7f65ed&vid=dc087f29f59e950760d0e6a9913e1896ad7f65ed&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %