Imprimer
Acide 2-chloro-5-fluorobenzoïque ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C2088-25G C2088-5G
TCIAC2088-25GEA 118 EUR
TCIAC2088-25G TCIAC2088-5G
Acide 2-chloro-5-fluorobenzoïque ≥98.0% (par GC)
Acide 2-chloro-5-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄ClFO₂
Numéro MDL: MFCD00156967
Numéro CAS: 2252-50-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5ff7d3c4d06cce9127a332cfa7043fecb3c4084&vid=b5ff7d3c4d06cce9127a332cfa7043fecb3c4084&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C