Imprimer
2-Bromoéthanol ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B0590-25G B0590-500G B0590-100G
TCIAB0590-25GEA 17.6 EUR
TCIAB0590-25G TCIAB0590-500G TCIAB0590-100G
2-Bromoéthanol ≥95.0% (par GC)
2-Bromoéthanol
Formule: BrH₂CCH₂OH
MW: 124.97 g/mol
Point d'ébullition: 149
Point de fusion: -80
Point d'éclair: 40
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00002827
Numéro CAS: 540-51-2
EINECS: 208-748-1
ONU: 2922
ADR: 8 II
Merck Index: 14,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a087d25ab90921c1fe4263b06d39202518ad359&vid=2a087d25ab90921c1fe4263b06d39202518ad359&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %