Imprimer
Éthanolamine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A0297-500G A0297-25G
TCIAA0297-500GEA 22 EUR
TCIAA0297-500G TCIAA0297-25G
Éthanolamine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Ethanolamine
Formule: NH₂CH₂CH₂OH
Point d'ébullition: 170°C
Point de fusion: 10,5 °C
Densité: 1,0164 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 93°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008183
Numéro CAS: 141-43-5
EINECS: 205-483-3
ONU: 2491
ADR: 8,III
Merck Index: 14,03727
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0732f018521b8da49b3ab21487c9f6d1db64330e&vid=0732f018521b8da49b3ab21487c9f6d1db64330e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %