Imprimer
2-Amino-6-méthyl-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Methyl-3-nitro-2-pyridylamine, 6-Methyl-3-nitropyridin-2-amine, 2-Amino-3-nitro-6-picoline, 2-Amino-3-nitro-6-picoline
A2334-1G A2334-5G
TCIAA2334-1GEA 28.6 EUR
TCIAA2334-1G TCIAA2334-5G
2-Amino-6-méthyl-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
2-Amino-6-méthyl-3-nitropyridine
Formule: C₆H₇N₃O₂
Numéro MDL: MFCD00047443
Numéro CAS: 21901-29-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c33fd2471b26f84c366b006e69360262206fe88e&vid=c33fd2471b26f84c366b006e69360262206fe88e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 154.0 to 158.0 deg-C