Imprimer
Acide pyridine-2,6-dicarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,6-Pyridinedicarboxylic acid, Dipicolinic acid, DPA
P0554-25G P0554-500G P0554-100G
TCIAP0554-25GEA 22 EUR
TCIAP0554-25G TCIAP0554-500G TCIAP0554-100G
Acide pyridine-2,6-dicarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide pyridine-2,6-dicarboxylique
Formule: C₇H₅NO₄
MW: 167.12 g/mol
Point d'ébullition: 357
Point de fusion: 252°C
Point d'éclair: 188
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006299
Numéro CAS: 499-83-2
EINECS: 207-894-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=113734767f845c8e82fbb084f4189bf2c50631f2&vid=113734767f845c8e82fbb084f4189bf2c50631f2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency