Imprimer
Chlorure de 2,4-dichlorobenzoyle ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,4-Dichlorobenzene-1-carbonyl chloride
D0345-25G D0345-500G
TCIAD0345-25GEA 19.8 EUR
TCIAD0345-25G TCIAD0345-500G
Chlorure de 2,4-dichlorobenzoyle ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorure de 2,4-dichlorobenzoyle
Formule: C₇H₃Cl₃O
Point d'ébullition: 252 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18 °C
Densité: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 137°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000661
Numéro CAS: 89-75-8
EINECS: 201-936-4
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=142a3f926f885ac29b952c90ff27f50a70c03f02&vid=142a3f926f885ac29b952c90ff27f50a70c03f02&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Freezing point 19.0 to 22.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency