Imprimer
2,4,5-Trifluorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T2319-1G T2319-5G
TCIAT2319-1GEA 24.2 EUR
TCIAT2319-1G TCIAT2319-5G
2,4,5-Trifluorobenzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
2,4,5-Trifluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₃F₃O
Point d'ébullition: 174 °C (1013 hPa)
Densité: 1,408 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 59°C
Numéro MDL: MFCD00061196
Numéro CAS: 165047-24-5
ONU: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc437366df19aae8f54199a250fff23d441ee30c&vid=bc437366df19aae8f54199a250fff23d441ee30c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %