Imprimer
2,3-Naphtalènediamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3-Naphthalenediamine, DAN, 2,3-naphthylenediamine
D1045-1G D1045-5G
TCIAD1045-1GEA 105 EUR
TCIAD1045-1G TCIAD1045-5G
2,3-Naphtalènediamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
2,3-Naphtalènediamine
Formule: C₁₀H₁₀N₂
Point d'ébullition: 343 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 199 °C
Densité: 1,0968 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004116
Numéro CAS: 771-97-1
EINECS: 212-241-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8c0c1734821ccc03754b892044854f54ba41017&vid=d8c0c1734821ccc03754b892044854f54ba41017&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %