Imprimer
12-Bromo-1-dodécanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 12-Bromododecan-1-ol
B1731-25G B1731-5G
TCIAB1731-25GEA 198 EUR
TCIAB1731-25G TCIAB1731-5G
12-Bromo-1-dodécanol ≥98.0% (par GC)
12-Bromo-1-dodécanol
Formule: HO(CH₂)₁₁CH₂Br
Point d'ébullition: 156°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004754
Numéro CAS: 3344-77-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19791638e9dcad6b238ac3eb96934f12f2167cb8&vid=19791638e9dcad6b238ac3eb96934f12f2167cb8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 31.0 to 35.0 deg-C