Imprimer
m-Cymène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0798-0.1ML C0798-1ML
TCIAC0798-0.1MLEA 34.1 EUR
TCIAC0798-0.1ML TCIAC0798-1ML
m-Cymène ≥99.0% (par GC)
m-Cymène
Formule: C₁₀H₁₄
Point d'ébullition: 175 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –63,8 °C
Densité: 0,865 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 47°C
Numéro MDL: MFCD00008891
Numéro CAS: 535-77-3
EINECS: 208-617-9
ONU: 2046
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02763
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efb33649c957a6634261eafdf1ea02e1cc5c82c7&vid=efb33649c957a6634261eafdf1ea02e1cc5c82c7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %