Ether diméthylique du diéthylèneglycol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
B0498-25ML
B0498-500ML
TCIAB0498-25MLEA
19.8
EUR
TCIAB0498-25ML
TCIAB0498-500ML
Ether diméthylique du diéthylèneglycol ≥99.0% (par GC)
Ether diméthylique du diéthylèneglycol
Formule:
C₆H₁₄O₃ Point d'ébullition: 162°C Point de fusion: -68°C Densité: 0,944 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 50°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008503 Numéro CAS: 111-96-6 EINECS: 203-924-4 ONU: 3271 ADR: 3,III Merck Index: 14,03165 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |