Imprimer
Isocyanate de p-tolyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Methylphenyl isocyanate, 1-Isocyanato-4-methylbenzene
T0321-25G T0321-100G
TCIAT0321-25GEA 62.7 EUR
TCIAT0321-25G TCIAT0321-100G
Isocyanate de p-tolyle ≥98.0% (par GC)
Isocyanate de p-tolyle
Formule: C₈H₇NO
MW: 133.15 g/mol
Point d'ébullition: 74°C
Densité: 1.056
Point d'éclair: 66°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002029
Numéro CAS: 622-58-2
EINECS: 210-743-4
ONU: 2206
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ece0441b7a317ee5bc37242ec47f70eae5f00f76&vid=ece0441b7a317ee5bc37242ec47f70eae5f00f76&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %