Isocyanate de m-tolyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
3-Methylphenyl isocyanate
T0721-25ML
T0721-500ML
TCIAT0721-25MLEA
38.5
EUR
TCIAT0721-25ML
TCIAT0721-500ML
Isocyanate de m-tolyle ≥99.0% (par GC)
Isocyanate de m-tolyle
Formule:
C₈H₇NO MW: 133.15 g/mol Point d'ébullition: 96°C Point d'éclair: 65°C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00002021 Numéro CAS: 621-29-4 EINECS: 210-676-0 ONU: 2206 ADR: 6.1 III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Yellow to Orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |