Imprimer
Isocyanate de 3-méthoxyphényle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Isocyanato-3-methoxybenzene
I0551-25G I0551-5G
TCIAI0551-25GEA 209 EUR
TCIAI0551-25G TCIAI0551-5G
Isocyanate de 3-méthoxyphényle ≥97.0% (par GC)
Isocyanate de 3-méthoxyphényle
Formule: C₈H₇NO₂
MW: 149.15 g/mol
Point d'ébullition: 94
Densité: 1.13
Point d'éclair: 96°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002019
Numéro CAS: 18908-07-1
EINECS: 242-658-3
ONU: 2206
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61cf33b8754c3bbecb428eede4f6db5c2aa6000b&vid=61cf33b8754c3bbecb428eede4f6db5c2aa6000b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %