Isocyanate de α,α,α-trifluoro-m-tolyle ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
3-(Trifluoromethyl)phenyl isocyanate
I0340-25G
I0340-5G
TCIAI0340-25GEA
123
EUR
TCIAI0340-25G
TCIAI0340-5G
Isocyanate de α,α,α-trifluoro-m-tolyle ≥96.0% (par GC)
Isocyanate de α,α,α-trifluoro-m-tolyle
Formule:
C₈H₄F₃NO MW: 187.12 g/mol Point d'ébullition: 104°C Point de fusion: -26 Point d'éclair: 59°C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00002020 Numéro CAS: 329-01-1 EINECS: 206-341-3 ONU: 2285 ADR: 6.1 II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |