Imprimer
Isocyanate de o-tolyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Methylphenyl isocyanate, 1-Isocyanato-2-methylbenzene
T0320-25G T0320-5G
TCIAT0320-25GEA 91.3 EUR
TCIAT0320-25G TCIAT0320-5G
Isocyanate de o-tolyle ≥98.0% (par GC)
Isocyanate de o-tolyle
Formule: C₈H₇NO
Point d'ébullition: 186°C
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 92°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002009
Numéro CAS: 614-68-6
EINECS: 210-389-0
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14f3fe9a5feedc0de8f3448d406b4fb5ace24b65&vid=14f3fe9a5feedc0de8f3448d406b4fb5ace24b65&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %