Imprimer
Isocyanate de 2-méthoxyphényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Isocyanato-2-methoxybenzene
I0439-25G I0439-5G
TCIAI0439-25GEA 132 EUR
TCIAI0439-25G TCIAI0439-5G
Isocyanate de 2-méthoxyphényle ≥98.0% (par GC)
Isocyanate de 2-méthoxyphényle
Formule: C₈H₇NO₂
MW: 149.15 g/mol
Point d'ébullition: 96°C
Densité: 1.122
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002004
Numéro CAS: 700-87-8
EINECS: 211-853-5
ONU: 2206
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab3adc86c8c3641dc4b01c60b620d79fa9702441&vid=ab3adc86c8c3641dc4b01c60b620d79fa9702441&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %