Imprimer
Isothiocyanate de 4-fluorophényle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
F0644-25G F0644-5G
TCIAF0644-25GEA 204 EUR
TCIAF0644-25G TCIAF0644-5G
Isothiocyanate de 4-fluorophényle ≥98.0% (par GC)
Isothiocyanate de 4-fluorophényle
Formule: C₇H₄FNS
Point d'ébullition: 228°C
Point de fusion: 26…28 °C
Point d'éclair: 89°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004809
Numéro CAS: 1544-68-9
EINECS: 216-280-4
ONU: 2922
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c0d002295a7223dea193b728da7c226c15857f6&vid=9c0d002295a7223dea193b728da7c226c15857f6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 98.0 %