Imprimer
Alcool 3-fluorobenzylique ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (3-Fluorophenyl)methanol
F0370-25G F0370-5G
TCIAF0370-25GEA 123 EUR
TCIAF0370-25G TCIAF0370-5G
Alcool 3-fluorobenzylique ≥97.0% (par GC)
Alcool 3-fluorobenzylique
Formule: C₇H₇FO
MW: 126.13 g/mol
Point d'ébullition: 201°C
Point d'éclair: 90°C
Numéro MDL: MFCD00004631
Numéro CAS: 456-47-3
EINECS: 207-265-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9b883131a03fb7dc9c2a56d8c1190c41dbcc87eb&vid=9b883131a03fb7dc9c2a56d8c1190c41dbcc87eb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific gravity (20/20) 1.1650 to 1.1750
Refractive index n20/D 1.5080 to 1.5120