Imprimer
1-Chloro-3,5-dibromobenzène ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Dibromochlorobenzene, 1,3-Dibromo-5-chlorobenzene
D3465-25G D3465-5G
TCIAD3465-25GEA 102 EUR
TCIAD3465-25G TCIAD3465-5G
1-Chloro-3,5-dibromobenzène ≥96.0% (par GC)
1-Chloro-3,5-dibromobenzène
Formule: C₆H₃Br₂Cl
Point d'ébullition: 256°C
Numéro MDL: MFCD00070765
Numéro CAS: 14862-52-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e41119f079c83d43e7ddc27b1276e30b12b34c1&vid=8e41119f079c83d43e7ddc27b1276e30b12b34c1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 94.0 to 98.0 deg-C