Imprimer
Isothiocyanate de 2-chlorophényle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
I0534-25G I0534-5G
TCIAI0534-25GEA 118 EUR
TCIAI0534-25G TCIAI0534-5G
Isothiocyanate de 2-chlorophényle ≥95.0% (par GC)
Isothiocyanate de 2-chlorophényle
Formule: C₇H₄ClNS
Point d'ébullition: 262°C
Densité: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004801
Numéro CAS: 2740-81-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b028d96825ff2c74a638dfa14dd7651f2fcd046&vid=5b028d96825ff2c74a638dfa14dd7651f2fcd046&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %