Imprimer
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2853-25G B2853-5G
TCIAB2853-25GEA 84.7 EUR
TCIAB2853-25G TCIAB2853-5G
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluène
Formule: C₇H₃BrF₃NO₂
Point d'ébullition: 100°C
Point de fusion: 40…45 °C
Densité: 1,799 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00014706
Numéro CAS: 344-38-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=401511c030362ed227e63e7ca4343c4213aee163&vid=401511c030362ed227e63e7ca4343c4213aee163&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 32.0 to 38.0 deg-C