Imprimer
2-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-5-nitrobenzotrifluoride, 1-Bromo-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
B3686-25G B3686-5G
TCIAB3686-25GEA 73.7 EUR
TCIAB3686-25G TCIAB3686-5G
2-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluène
Formule: C₇H₃BrF₃NO₂
MW: 270.01 g/mol
Point d'ébullition: 88°C
Numéro MDL: MFCD00014707
Numéro CAS: 367-67-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2436770ece19f39b0ae3b3b35f6e722c31c29692&vid=2436770ece19f39b0ae3b3b35f6e722c31c29692&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C