Imprimer
4-Bromo-3-méthylanisole ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Bromo-4-methoxy-2-methylbenzene, 2-Bromo-5-methoxytoluene
B1782-25G B1782-250G
TCIAB1782-25GEA 69.3 EUR
TCIAB1782-25G TCIAB1782-250G
4-Bromo-3-méthylanisole ≥97.0% (par GC)
4-Bromo-3-méthylanisole
Formule: C₈H₉BrO
MW: 201.06 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Numéro MDL: MFCD00060687
Numéro CAS: 27060-75-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8c3d2b32d7028533536fab397f86f959a804616&vid=d8c3d2b32d7028533536fab397f86f959a804616&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
Freezing point 12.0 to 16.0 deg-C