Imprimer
4-Bromo-o-crésol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromo-2-methylphenol, 1-Bromo-4-hydroxy-3-methylbenzene
B3677-25G B3677-5G
TCIAB3677-25GEA 209 EUR
TCIAB3677-25G TCIAB3677-5G
4-Bromo-o-crésol ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-o-crésol
Formule: C₇H₇BrO
Point d'ébullition: 88°C
Numéro MDL: MFCD00055435
Numéro CAS: 2362-12-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d41be9b1ed866e0dd9387b5ccdb6064522593e09&vid=d41be9b1ed866e0dd9387b5ccdb6064522593e09&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C